Learn More
Flubendazol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077141
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31430-15-6
C16H12FN3O3
313.28
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
35802
CHEBI:77095
N-[6-(4-fluorobenzoil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato de metilo
COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
31430-15-6
C16H12FN3O3
313.28
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
flubendazole, flumoxane, flubendazol, fluvermal, flubenol, flubendazolum, flumoxal, flutelmium, methyl 5-4-fluorobenzoyl-1h-benzo d imidazol-2-yl carbamate, flubendazol inn-spanish
35802
CHEBI:77095
N-[6-(4-fluorobenzoil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato de metilo
COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=C(C=C3)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Flubendazole
Punto de fusión 260.0°C
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C, 4 hr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.28