Learn More
Invitrogen™ FLT3 [ITD] Recombinant Human Protein
Human FLT3, C-terminal fragment, amino acids R571-S993 (as in NCBI/Protein entry NP_004110.2), internal tandem duplication (oncological mutation: ITD) of aa 591-600 N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formulación 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Peso molecular 78.6kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Alias de gen CD135, EC 2.7.10.1, FLK2, STK1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15448863
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6190
10μg
492.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15458863
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6191
100μg
1678.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15468863
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6192
1mg
7490.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
78.6kDa
CD135, EC 2.7.10.1, FLK2, STK1
Human
GST Tag, His Tag
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 571-993
Recombinant
Videos