Learn More
Abnova™ FLT3 (Human) Recombinant Protein
Human FLT3 partial ORF ( NP_004110, 91 a.a. - 190 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004110
ID de gen (Entrez) 2322
Nombre fms-related tyrosine kinase 3
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108254
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002322-Q01.10UG
10 μg
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16118254
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00002322-Q01.25UG
25 μg
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: LQVLVDAPGNISCLWVFKHSSLNCQPHFDLQNRGVVSMVILKMTETQAGEYLLFIQSEATNYTILFTVSIRNTLLYTLRRPYFRKMENQDALVCISESVP
Especificaciones
Especificaciones
NP_004110
fms-related tyrosine kinase 3
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
CD135, FLK2, STK1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2322
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLT3