Learn More
Abnova™ FLT3/CEN13q FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FG0197.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
CD135,FLK2,STK1 | |
2322 | |
200 μl |
Tube | |
tirosina quinasa relacionada con fms 3 | |
FLT3 | |
ADN/ARN | |
Líquido |