Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para flujo de temperatura y control de presión
Afine las características de flujo y presión de su chiller recirculante Thermo Scientific™.
Marca:  Thermo Scientific™ 611000000106
Detalles adicionales : Peso : 0.01480kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15560163
  • 419.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para funcionar con el chiller recirculante Thermo Scientific
  • Disponibles en tamaños comunes que se corresponden con las conexiones de su chiller recirculante y con la interfaz de su proceso
  • Elimine las dudas para encontrar piezas que se correspondan con las conexiones de su chiller recirculante
  • Diseñados para igualar el intervalo operativo de su chiller recirculante
¿Tiene más preguntas? Póngase en contacto con el asistencia técnica de Thermo Scientific si tiene dudas sobre cómo ajustar mejor el caudal y la presión de su chiller recirculante.’
Especificación
Especificación
Kit de control de flujo externo
Kit de control de flujo
ThermoFlex™ 900 - 10000 con bombas P1, P2 o T1
NPT de 1/2 pulg
ThermoFlex 900-10000 con bombas P1, P2 o T1
Videos