Learn More
Florisil™, malla 60 a 100, J.T.Baker™
Catalog Number p-5391666
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
1343-88-0
MgO3Si
100.39
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
1343-88-0
MgO3Si
100.39
ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Adsorbente selectivo para cromatografía de gases
Nombre del producto químico o material Florisil™
Cantidad 500 g
Tamaño de malla 60 to 100 Mesh
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.51kg