Learn More
Cole-Parmer™ Matraz florentino, con revestimiento de plástico para rotavapores Stuart™
El revestimiento de plástico evita la rotura. Se utiliza con rotavapores Stuart™.
Marca:  Cole-Parmer™ FD1L/4REP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12487732
  • 318.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
09-11-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Stuart™ rotary evaporators
  • Plastic coated glass
  • 29/32 socket
Especificaciones
Especificaciones
Plano
1 L
29/32
Matraz de evaporación
Acero revestido de plástico