Learn More
Cole-Parmer™ Matraz florentino para rotavapores Stuart™
Matraz de evaporación que se utiliza con rotavapores Stuart™.
Marca:  Cole-Parmer™ FD100/4RE/1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12467732
  • 86.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío
10-08-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Stuart™ rotary evaporators
  • Flat bottom
  • 29/32 socket
Especificaciones
Especificaciones
Matraz de evaporación
100 ml
Vidrio
29/32