Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, White
Ideal for dry polishing and buffing unprotected floors with standard speed rotary floor machines. These pads are also suitable for light spray cleaning. They enhance floor shine without scratching or damaging protected floors.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100159893
Detalles adicionales : Peso : 0.36420kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17128820
  • 133.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza para una limpieza ligera con el fin de ayudar a eliminar la suciedad y las marcas de arañazos con una opacidad mínima del acabado.
  • Las fibras altamente moldeables proporcionan un contacto máximo entre las almohadillas y el suelo, lo que proporciona excelentes resultados de limpieza.
  • La almohadilla de pulido reversible y lavable es resistente a las obstrucciones y la carga.
  • Distribución uniforme de abrasivos minerales en toda la almohadilla y no solo en la superficie
  • Ofrece un rendimiento uniforme con una larga vida útil de la almohadilla para suelo.
Especificaciones
Especificaciones
Almohadillas de suelo
505 mm