Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green
For the efficient, intermediate cleaning of heavily soiled floors with or without a coating. For use with single disc machines or automatic floor cleaning machines with slow speed.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100159536
Detalles adicionales : Peso : 0.13060kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17178800
  • 59.75€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Almohadilla para suelo
305 mm
Máquinas de un solo disco o máquinas de limpieza automática de suelos a baja velocidad
Verde
Fregado
Redondo