Learn More
Semadeni™ Unidad de eliminación de residuos de tipo bola flotante
Se elimina la necesidad de utilizar una tapa, sin permitir que los vapores u olores escapen del recipiente de residuos.
Marca:  Semadeni™ 4770
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 12826370
  • 151.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con embudo de rosca con válvula de bola flotante patentada de cierre automático
  • Con protección adicional contra desbordamiento y contra salpicaduras
  • Filtro extraíble en el tubo de llenado para retener la materia sólida (fragmentos de vidrio, agitadores magnéticos, etc.)
  • Los recipientes se colocan en bandejas de contención de polipropileno resistentes, capaces de alojar todo el contenido del recipiente en caso de emergencia
  • 1 lata, frascos de 1 x 6 l
  • 250 x 250 x 440 mm
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de eliminación de residuos
1/paq.