Learn More
FLI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | FLI1 |
---|---|
Concentración | 0.53 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828363
|
Proteintech
11347-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818363
|
Proteintech
11347-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ETS-1 is the prototype member of a family of genes identified on the basis of homology to the v-Ets oncogene isolated from the E26 erythroblastosis virus. This family of genes currently includes ETS-1, ETS-2, ERG-1, ERG-2, ELK, E74, FLI-1, PU. 1 and PEA3. Members of the ETS gene family exhibit varied pattern of tissue expression, and share a highly conserved carboxy terminal domain containing a sequence related to the SV40 large T antigen nuclear localization signal sequence.Especificaciones
FLI1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P26323, Q01543 | |
14247, 2313 | |
FLI1 Fusion Protein Ag1899 | |
Primary | |
-20°C | |
FLI1 |
0.53 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EWSR2, FLI1, Proto oncogene Fli 1, SIC 1, Transcription factor ERGB | |
FLI1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |