Learn More
Labconco™ Carro Flexi-Bin
El carro Labconco Flexi-Bin permite el transporte seguro de instrumental de vidrio y recipientes químicos.
Marca:  Labconco™ 09380-02
Detalles adicionales : Peso : 23.00000kg
Código de producto. 15212648
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Para el transporte seguro de instrumental de vidrio y productos químicos
• Contenedor de polietileno extraíble y resistente a la corrosión; opción de 10 o 20 cm de profundidad; los contenedores son intercambiables.
• Se suministran con tres divisores de polietileno largos y cuatro cortos para dividir el contenedor y sujetar los elementos de forma segura.
  • Marco de acero tubular soldado de calibre 18 blanco glaciar con revestimiento de polvo y asas de caucho
  • Abra el estante inferior para almacenamiento adicional
  • Cuatro ruedas de 10 cm de diámetro (dos con bloqueo)
  • Completamente ensambladas
  • Garantía de por vida