Learn More
OHAUS™ Flex System Clamp
OHAUS™ Flex System Clamp is designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
219.00€ - 383.00€
Especificaciones
Tipo | Abrazadera con sistema flexible |
---|---|
Material | Mango niquelado |
Diámetro (métrico) | 13 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) del brazo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) del brazo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15732429
|
OHAUS™
30400011 |
Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXSM | 305 mm |
287.00€
cada uno |
N/A | ||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
15752429
|
OHAUS™
30400013 |
Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXLM | 305 mm |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15762429
|
OHAUS™
30400014 |
Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXSL | 457 mm |
383.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15772429
|
OHAUS™
30400015 |
Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXBL | 457 mm |
296.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15782429
|
OHAUS™
30400016 |
Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXLL | 457 mm |
262.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15742429
|
OHAUS™
30400012 |
Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXBM | 305 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Corrosion-resistant stainless steel clamps provide excellent chemical resistance, durability, and can be autoclaved. Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
- Prevent accidents in the lab! Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects. Select from a variety of grip sizes, prong styles and adjustment types.
- Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
Especificaciones
Abrazadera con sistema flexible | |
Mango niquelado | |
13 mm |