Learn More
Integra Biosciences™ Pistola de esterilización Flameboy™
Utilice este práctico esterilizador con llama portátil con ignición piezoeléctrico para la esterilización por llama segura. La pistola de esterilización Integra Biosciences™ Flameboy™ funciona de forma independiente de cualquier sistema de distribución de gas o batería.
Marca:  Integra Biosciences™ 145000
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 10038391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Ideal para planta de producción, fermentador, laboratorio o aplicaciones en exteriores
  • Los adaptadores de cartuchos de gas se montan fácilmente mediante un mecanismo inteligente “click and go”
  • Se puede conectar a un sistema de distribución de gas para su uso en una instalación permanente, como campanas extractoras y entornos de laboratorio.
  • Encendido piezoeléctrico
  • Diseño ergonómico
  • El agarre cómodo de la pistola FLAMEBOY ofrece una sujeción y uso cómodos
  • Varios adaptadores de gas para conexiones y cartuchos de gas
  • Compatible con diferentes tipos de gas
Además de los adaptadores de cartuchos de gas, FLAMEBOY también puede conectarse a un sistema de distribución de gas o cilindro de gas y usarse como una instalación fija en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Pistola de esterilización
14 in
200 × 400 × 200 mm (an. × p. × al.)
200 mm
230 °F
1 unidad
400 mm
Butano, propano
200 mm
10 pulg
(3) boquilla, adaptador, adaptador roscado
1350 °C (propano/butano), 1300 °C (gas natural)
0,035 in