Learn More
Liebherr™ Refrigerador modelo FKVSL 4113
Marca: Liebherr™ FKvsl 4113
Detalles adicionales : Peso : 79.00000kg
Especificaciones
Refrigerador de uso general | |
De 1 °C a 15 °C | |
Swingline | |
45 kg | |
Digital | |
Mecánicas | |
Automático | |
180 Al × 60 An × 61 F cm | |
61 cm | |
60 cm | |
220 - 240 V, 50 Hz, 1,5 A | |
1,273 kWh/24 horas | |
79 kg |
388 l | |
R 600a | |
6 | |
Plástico | |
Plata | |
6 estantes | |
FKvsl 4113 | |
61 × 60 × 180 cm | |
180 cm | |
220/240 V | |
50 Hz | |
85 kg |