Learn More
Liebherr™ Refrigeradores universales de la serie FKS
Mantiene la temperatura seleccionada de forma fiable con una potente unidad de refrigeración estática. Los refrigeradores universales de la serie FKS de Liebherr™ incluyen controles mecánicos, sistema de descongelación automática y evaporación de la condensación para un almacenamiento ideal de alimentos y bebidas.
Marca:  Liebherr™ FKS 1800
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12088261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Refrigeración estática por aire silenciosa y con control mecánico de la temperatura entre los 2 °C y los 10 °C
  • Evaporación automática de la condensación por descongelación: el agua se evapora por el calor residual del compresor
  • Armario de fácil transporte: la unidad de acero blanco cuenta con dos agarraderas empotradas para facilitar su transporte
  • Interior fácil de limpiar: revestimiento interior de plástico blanco sin juntas que permite limpiarlo fácilmente y a fondo
  • Estantes ajustables: e interior acanalado tiene soportes integrados para colocar los estantes a cualquier altura y disfrutar de la máxima flexibilidad
  • Puerta con bisagras reversibles y cerradura incorporada, disponible en vidrio o de material sólido
Especificaciones
Especificaciones
Refrigerador de uso general
De 2 °C a 10 °C
Sólido
Derecha intercambiable
50 kg
Guías acanaladas de plástico y sin juntas para los estantes
Mecánicas
Sólido
FKS 1800
441 x 513 x 734 mm
441 mm
734 mm
513 mm
220/240 V
50 Hz
De 220 a 240 V
34 kg
180 l
R 600a
1
3 rejillas ajustables
Acero
Blanco
Automático
Techo
Bloqueo por llave
600 mm
850 mm
600 mm
1 A
220 - 240 V, 50 Hz, 100 W, 1,0 A
0,698 kWh/24 h
37 kg