Learn More
BRAND™ Fixed Volume Positive Displacement Transferpettor
Ideal for liquids when air displacement pipettes just won't work. Operates with positive displacement where the piston is in direct contact with the aspirated liquid.
271.00€
Especificaciones
Descripción | Volumen fijo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Número de canales | 1 |
Tipo | Pipeta de desplazamiento positivo |
Incluye | Capilares de vidrio |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10222221
|
BRAND™
701844 |
2 μl |
271.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10599671
|
BRAND™
701864 |
25 μl |
271.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Suitable for media with:
- Density up to 13.6 g/cm³
- Viscosity up to 140,000 mm²/s
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Working temperature range: 15 to 40°C
- Fixed volume
- DE-M
- With glass capillaries
Especificaciones
Volumen fijo | |
1 | |
Capilares de vidrio |
No esterilizable en autoclave | |
Pipeta de desplazamiento positivo | |
De 15 °C a 40 °C |