Learn More
Trajan™ Fixed-Needle Autosampler Syringes for Thermo Scientific Instruments
For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
72.30€ - 406.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
Estilo de punta de aguja | Cono |
Tipo de conexión | Fijo |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (imperial) | Longitud de la aguja (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior de la aguja (imperial) | Longitud de la aguja (imperial) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15258443
|
Trajan™
0019821 |
0,018 in | 1,96 in | 5F-BT-5/0.47C |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15228463
|
Trajan™
0029771 |
0,018 in | 1,96 in | 10F-BT-GT-5/0.47C |
72.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15298463
|
Trajan™
0029921 |
0,018 in | 3,14 in | 10F-BT-8/0.47C |
73.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15278463
|
Trajan™
0029871 |
0,025 in | 2 in | 10F-BT-GT-5/0.63C |
99.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15208463
|
Trajan™
0029671 |
0,019 in | 1,96 in | 10F-BT-5/0.5C |
82.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15288463
|
Trajan™
0029891 |
0,024 in | 3,14 in | 10F-BT-8/0.63C |
142.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15218463
|
Trajan™
0029761 |
0,018 in | 1,96 in | 10F-BT-GT-5/0.47C |
406.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
16672572
|
Trajan™
0029741 |
0,02 in | 3,14 in | 10F-BT-8/22C |
86.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Specifically designed for Thermo Scientific instruments
Especificaciones
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
Cono | |
Fijo |