Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores de ángulo para centrífugas Sigma™ Serie 2
Used for sedimentation with high centrifugal forces typically needed in research laboratories. Sigma Laborzentrifugen™ Fixed Angle Rotors for Sigma™ Series 2 Centrifuges are precision-made from modern, certified high-performance materials with traceable batch numbers.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 12139
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10096391
  • 1380.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-09-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Pueden funcionar continuamente a velocidad máxima y +4°C en prácticamente todas las centrífugas Sigma
  • Se pueden utilizar para muchos ciclos con carga y velocidad máxima, en la mayoría de los casos hasta 50,000 ciclos
  • Para usar con una variedad de tamaños de cubos y tubos
Especificaciones
Especificaciones
Rotor angular
13500/15300 rpm
27°
6 tubos de fondo redondo de 30 ml
Sigma 2-16P, 2-16PK, 2-16KL
Certificados
Ver productos accesorios