Learn More
Mettler Toledo™ FiveGo™ F3 Conductivity Meters
Portable meter provides reliable and high quality conductivity measurements with simple click of a button
Marca:  Mettler Toledo™ 30266887
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15553370
  • 620.00€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Includes: Sensor LE703 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm, maletín de transporte
Descripción
Descripción
Hay disponibles diferentes combinaciones de medidores portátiles, sensores y accesorios, que son ideales para aplicaciones o muestras específicas.
  • Carcasa ABS sólida, resistente al agua IP67
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (3,1 pulgadas) para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto para las manos grandes como para las pequeñas
  • El soporte plegable de pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en un banco de laboratorio
  • Resiste a entornos húmedos y exigentes
  • Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
  • Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
  • Entradas de sensor de LTW 7 pines
  • Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o en el exterior
Especificaciones:
  • Intervalo de conductividad: De 0,00 μS/cm a 200 mS/cm
  • Resolución de conductividad: Intervalo automático
  • Precisión de conductividad: ± 0,5 % del valor medido
  • Intervalo de TDS: De 0,01 mg/l a 200 g/l
  • Resolución de TDS: Intervalo automático
  • Precisión de TDS: ± 0,5 % del valor medido
  • Escala de temperatura: de 0° a 100 °C
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: ± 0,5 °C
  • Compensación de la temperatura: Lineal: De 0 %/°C a 10 %/°C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
  • Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración de corriente
  • Horas de funcionamiento: > 200 horas
  • Fuente de alimentación: 4 AAA de 1,5 V LRO3 o 4 AAA de 1,2 V NiMH HR03
  • Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm
  • Peso: 0,26kg (0,5 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F3: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar F3: Apto para muestras acuosas con conductividad de media a alta
  • Kit de campo F3: Para muestras acuosas con conductividad de media a alta y para mediciones sobre la marcha
Especificaciones
Especificaciones
Kit de campo de medidor FiveGo Cond F3
Sensor LE703 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm, maletín de transporte
Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C
0,1 °C
LCD
LTW 7 pines
0,26 kg
COND. PORTABLEF3
1
± 0,5 % del valor medido
Para muestras acuosas con conductividad de media a alta y para mediciones sobre la marcha
De 0,00 μS/cm a 200 mS/cm
De 0 °C a 100 °C
± 0,5 °C
200 medidas
18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 pulg)
0,5 lb
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Kit de campo F3