Learn More
Mettler Toledo™ FiveGo™ F3 Conductivity Meters
Portable meter provides reliable and high quality conductivity measurements with simple click of a button
Marca: Mettler Toledo™ 30266888
Detalles adicionales : Peso : 0.55000kg
Includes: Sensor LE703 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
Descripción
Hay disponibles diferentes combinaciones de medidores portátiles, sensores y accesorios, que son ideales para aplicaciones o muestras específicas.
- Carcasa ABS sólida, resistente al agua IP67
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (3,1 pulgadas) para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
- El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto para las manos grandes como para las pequeñas
- El soporte plegable de pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en un banco de laboratorio
- Resiste a entornos húmedos y exigentes
- Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
- Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
- Entradas de sensor de LTW 7 pines
- Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o en el exterior
- Intervalo de conductividad: De 0,00 μS/cm a 200 mS/cm
- Resolución de conductividad: Intervalo automático
- Precisión de conductividad: ± 0,5 % del valor medido
- Intervalo de TDS: De 0,01 mg/l a 200 g/l
- Resolución de TDS: Intervalo automático
- Precisión de TDS: ± 0,5 % del valor medido
- Escala de temperatura: de 0° a 100 °C
- Resolución de temperatura: 0,1 °C
- Exactitud de temperatura: ± 0,5 °C
- Compensación de la temperatura: Lineal: De 0 %/°C a 10 %/°C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
- Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración de corriente
- Horas de funcionamiento: > 200 horas
- Fuente de alimentación: 4 AAA de 1,5 V LRO3 o 4 AAA de 1,2 V NiMH HR03
- Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm
- Peso: 0,26kg (0,5 lb)
- Solo medidor F3: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit estándar F3: Apto para muestras acuosas con conductividad de media a alta
- Kit de campo F3: Para muestras acuosas con conductividad de media a alta y para mediciones sobre la marcha
Especificaciones
Kit estándar de medidor FiveGo Cond F3 | |
Sensor LE703 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, sobres estándar de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm | |
Calibración de un punto con tres estándares predefinidos | |
Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C | |
0,1 °C | |
LCD | |
LTW 7 pines | |
0,26 kg | |
COND. PORTABLEF3 | |
1 |
± 0,5 % del valor medido | |
Para muestras acuosas con conductividad de media a alta | |
De 0,00 μS/cm a 200 mS/cm | |
De 0 °C a 100 °C | |
± 0,5 °C | |
200 medidas | |
18,8 x 7,7 x 3,3 cm (97,4 x 3 x 1,3 pulg) | |
0,5 lb | |
Chino, chino (TW), croata, checo, danés, neerlandés, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita | |
Kit estándar F3 |