Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ Plus FP20:
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
Marca:  Mettler Toledo™ 30266628
847.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21937" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.66500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15563360
  • 1020.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Sensor LE438, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH
Descripción
Descripción
  • Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
  • Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4,3 pulg para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • Puertos RS232 o USB para exportar datos directamente a una impresora o a un PC para su posterior procesamiento
  • Compensación de temperatura ATC y MTC
  • Calibración lineal de cinco puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
  • BNC, cincha, entradas de sensores NTC 30 kiloohmios
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Especificaciones:
  • Intervalo de pH: Desde -2,00 hasta 16,00
  • Resolución de pH: 0,01/0,1
  • Exactitud del pH: ±: 0,01
  • Intervalo de mV: De 2000 a 2000 mV
  • Resolución de mV: 1 mV
  • Exactitud de mV: ±1 mV
  • Intervalo de temperatura: -5° hasta +105°C (23° hasta 221°F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: 0,3 °C
  • Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Fuente de alimentación: De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg.)
  • Peso: 0,63 kg (1,4 lb.)
Aplicaciones:
  • Solo medidor FP20: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar FP20: apto para una gran variedad de muestras acuosas generales
  • Kit FP20 Bio: apto para resultados rápidos en muestras acuosas como ácidos, bases
  • Kit FP20 Micro: apto para muestras pequeñas en viales y tubos de ensayo
  • Kit FP20 TRIS: apto para aplicaciones exigentes, muestras sucias como emulsiones, muestras oleaginosas, aguas residuales, TRIS
Especificaciones
Especificaciones
FiveEasy Plus FP20-Std
RS232, USB
0,3 °C
Amplia gama de muestras acuosas generales
Desde -2,00 hasta 16,00
Desde 2000 hasta 2000
De -5 °C a +105 °C
0,1 °C
200 mediciones, calibración actual
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
1,4 lb
Kit estándar FP20
50/60 Hz
±0,01
±1
Medidor de pH FP20, sensor de pH LE438, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH, soporte de electrodo
Lineal/segmentado
0,01, 0,1
1mV
De 23° a 221 °F
LCD
BNC, Cinch, sensores NTC de 30 kiloohmios
0,63 kg
ATC y MTC
120/240 V