Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ F20
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
Marca:  Mettler Toledo™ 30266658
349.60 EUR hasta el 2020-06-30
Use el código promocional "13932" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490324
  • 437.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
12-06-2020
Añadir a la cesta
Includes:
  • N.° de cat. 01-912-345, solo medidor F20: Incluye guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampones de pH
  • N.º de cat. 01-912-346, kit estándar F20: Incluye sensor LE438, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampones de pH
  • Descripción
    Descripción
    • Diseño compacto con carcasa de ABS
    • Retire el soporte de sensor después de su uso y almacénelo en el lateral del medidor
    • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4.3 pulg para una visualización sencilla
    • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
    • Compensación de temperatura ATC y MTC
    • Calibración lineal de tres puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
    • Entradas para sensor de 30 kiloohmios BNC, Cinch y NTC
    • Incluye salida analógica, registro del punto final automático y manual, señal acústica del punto final, señal visual de punto final
    • Ideal para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio
    Especificaciones:
    • Intervalo de pH: de 0.00 a 14.00
    • Resolución de pH: 0.01
    • Exactitud del pH: ±:0.01
    • Intervalo de mV: de 2000 a 2000 mv
    • Resolución de mV: 1 mV
    • Exactitud de mV: ±1 mV
    • Escala de temperatura: de 0 ° a + 100 °C (de 32 ° a 212 °F)
    • Resolución de temperatura: 0.1°C
    • Exactitud de temperatura: 0.5°C
    • Tamaño de memoria: calibración actual
    • Fuente de alimentación: de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
    • Dimensiones: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 pulg)
    • Peso: 0.63 kg (1.4 lb)
    Aplicaciones:
    • Solo medidor F20: apto para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
    • Kit estándar F20: apto para una gran variedad de muestras acuosas generales
    Especificaciones
    Especificaciones
    ± 1 mV
    0.5 °C
    22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 pulg)
    Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
    Guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH
    Calibración de corriente
    De 2000 a 2000 mV
    0.01
    0.1°C
    De - 0 °C a 100 °C
    0.63 kg
    ±0.01
    Calibración lineal con cuatro grupos de tampones predefinidos
    LCD
    50/60 Hz
    BNC, Cinch, sensores NTC 30 kiloohmios
    Solo medidor F20
    De 0.00 a 14.00
    1 mV
    ATC y MTC
    De 100 a 240 V
    Videos
    Documentos
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    • Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
      : 13932
      2020-06-30
      *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/05/2020 y el 30/06/2020. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
      Términos y Condiciones