Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ F20
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
Marca:  Mettler Toledo™ 30266626
639.65 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.68300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15543360
  • 770.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Sensor LE438, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH
Descripción
Descripción
  • Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
  • Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4,3 pulg para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • Compensación de temperatura ATC y MTC
  • Calibración lineal de tres puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
  • BNC, cincha, entradas de sensores NTC 30 kiloohmios
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Especificaciones:
  • Intervalo de pH: Desde 0,00 hasta 14,00
  • Resolución de pH: 0,01
  • Exactitud del pH: ±:0,01
  • Intervalo de mV: De 2000 a 2000 mV
  • Resolución de mV: 1mV
  • Exactitud de mV: ±1mV
  • Escala de temperatura: De 0° a +100 °C (de 32° a 212 °F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: 0,5 °C
  • Tamaño de la memoria: calibración actual
  • Fuente de alimentación: De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg.)
  • Peso: 0,63 kg (1,4 lb.)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F20: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar F20: apto para una gran variedad de muestras acuosas generales
Especificaciones
Especificaciones
FiveEasy F20-Std
±1
Medidor de pH F20, sensor de pH LE438, soporte de electrodo, sobres de 2 tampones para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH
Linear
0,01
1mV
De 32° a 212 °F
LCD
BNC, Cinch, sensores NTC 30 kiloohmios
0,63 kg
ATC y MTC
120/240 V
±0,01
0,5 °C
Amplia gama de muestras acuosas generales
Desde 0 hasta 14
Desde 2000 hasta 2000
0°C a 100°C
de 0,1 °C
Calibración de corriente
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg.)
1,4 lb
Kit estándar F20
50/60 Hz