Learn More
Invitrogen™ FITC Monoclonal Antibody (1F8-1E4)
Product Code. 10360884
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
Product Code. Quantity Unit Size
10360884 1 mg 1mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10360884 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 31242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    208.65€ / 1 miligramos
    Ahorro 81.35€
    28% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product #31242 is recommended for use in ELISA, immunocytochemical, immunofluorescent, immunohistochemical and immunoprecipitation applications. Storage: After opening, dilute only enough antibody for a single day's use. Country of Origin: USA.
FITC (fluorescein isothiocyanate) is a fluorochrome dye that absorbs ultraviolet or blue light causing molecules to become excited and emit a visible yellow-green light. This emission ceases upon removal of the light causing the excitation. Fluorochrome labeling provides rapid, accurate localization of antigen-antibody interaction when one of the reactants is part of a cell, tissue or other biological structure. FITC is a commonly used marker for antibodies in immunofluorescent techniques since the conjugation of FITC to proteins is relatively easy and does not, in general, destroy the biological activity of the labeled protein. FITC is widely used as a hapten to label different proteins. Anti-FITC antibodies can be used for isolating FITC labeled cells by magnetic microbeads based sorting, as well as removal of background signal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen FITC
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1F8-1E4
Concentration 1.2 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with no preservative; pH 7.6
Gene Alias Fluorescein
Host Species Mouse
Purification Method Chromatography
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Target Species Chemical
Content And Storage 4°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Target Molecule Chemical
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.