Description
Zipper-locking feature securely seals bags
- Durable, transparent polyethylene
- Ideal for collecting, storing, and protecting laboratory specimens and samples easily and conveniently
- Clear, print-free surface lets user mark and label each bag separately
Not suggested for use with liquids
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Closure Type | Zip Seal |
| Color | Clear |
| Material | LDPE |
| No. per Case | 500 |
| No. per Pack | 50 |
| Thickness (English) | 4 mil |
| Dimensions (L x W) | 8 x 5 in. (20 x 13cm) |
| Length (English) | 8 in. |
| Width (English) | 5 in. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?