Learn More
Fisherbrand™ Tapones de polipropileno blancos con revestimientos de PTFE
Economical alternative to Thermoset and Phenolic PTFE lined caps. Fisherbrand™ White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap have a PTFE facing, backed by F217 liners.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11538192
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Features F217 liners which consists of 3 plys: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are resilient and have strong resistance to chemicals and moisture and help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Especificación
Especificación
ISO 9001
PTFE/Polyethylene
Screw cap
500/Cs.
500EA/Cs.
PE Foam/PTFE Lined Cap
White
PE Foam/PTFE
Round
Polypropylene
White, White
Polypropylene, Polypropylene
Packed in 5 bags of 100
Sterile
Bottle
43/400
43-400
Screw
Videos
Documentación