Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de cristal con cubierta
El vaso de precipitados de cristal con cubierta Fisherbrand™ es un accesorio ideal para los baños de ultrasonidos Fisherbrand™ 11211. Esta es una opción segura y económica para cualquier laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12652525
  • 17.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cristal transparente para facilitar la visualización
  • Diseño estable que evita caídas
  • Tapa fácil de abrir y cerrar
  • Diseño graduado
Especificaciones
Especificaciones
Vaso de precipitados
20,28 oz
Tapa
0,6 L
Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211
Vidrio
Certificados
Ver productos accesorios