Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de cristal con cubierta
El vaso de precipitados de cristal con cubierta Fisherbrand™ es un accesorio ideal para los baños de ultrasonidos Fisherbrand™ 11211. Esta es una opción segura y económica para cualquier laboratorio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12662525
  • 28.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío
05-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cristal transparente para facilitar la visualización
  • Diseño estable que evita caídas
  • Tapa fácil de abrir y cerrar
  • Diseño graduado
  • Capacidad: de 0.6 l a 1 l
Especificaciones
Especificaciones
1 l
Vaso de precipitados
Vidrio
Unidad de limpieza por ultrasonidos FB11211
Tapa
1 l (33.81 oz)
Videos
Documentos
Ver productos accesorios