Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02340kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11542493
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
  • Estrías externas en el enchufe
  • El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
  • Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
0
Para recipientes de abertura estrecha
Caucho
1
Tapón antivuelco con septo
11 mm
21 mm
Para recipientes con un D.I. de 1,2 a 1,3 cm
Certificados
Ver productos accesorios