Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11532493
  • 6.95€ / paquete de 10
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estrías externas en conector
  • El manguito antivuelco se pliega por el cuello exterior del recipiente y crea un sello seguro
  • Perforados fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponibles en caucho de color rojo o crema en paquetes de 10
Especificación
Especificación
0.95 cm
Para recipientes con un diámetro interno de 1.1 a 1.15 cm
0
Rojo
Para recipientes de abertura estrecha
Tapón antivuelco con septo
1
Goma
Videos