Learn More
Fisherbrand™ Tapones antivuelco con septum
Para recipientes de abertura estrecha
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.16110kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11532503
  • 29.65€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para recipientes de abertura estrecha
  • Estrías externas en el enchufe
  • El manguito de los rotadores se pliega hacia abajo sobre el cuello exterior del contenedor y. crea una junta segura
  • Se perfora fácilmente con agujas hipodérmicas
  • Disponible en caucho rojo o crema en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
Rojo
6
Para recipientes de abertura estrecha
Caucho
1
Tapón antivuelco con septo
25 mm
57 mm
Para recipientes con un D.I. de 2,65 a 2,75 cm
Certificados
Ver productos accesorios