Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado blancos traslúcidos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Descripción
Versatile bottles deliver single drop or fine stream
- LDPE con tapón de rosca de polipropileno de una pieza y boquilla
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo
Especificaciones
Capacidad | 250 ml (8 oz) |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 28 mm |
Tipo de tapón | Rosca |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Translúcido |
Material | PEBD |
N.° por paquete | 6 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |