Learn More
Fisherbrand™ Tight-Seal™ Clamps
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Descripción
Abrazaderas de nailon reutilizables de una pieza para mangueras y tubos
- Resistentes a productos químicos y a la corrosión
- Con amplia tolerancia a la temperatura
- Agarre para cerrar a prueba de fugas, presione en el lateral para soltarlo
- Esterilizado químicamente o con gas para aplicaciones biomédicas o alimentarias
- Los 12 tamaños se adaptan a tubos con un DE de 6,25 a 36,19 mm (0,246 a 1,425 pulgadas)
Aplicaciones de presión, vacío y líquidos
Especificaciones
100/paq. | |
Nailon | |
0,53/0,6 pulg | |
de - 32 °F a 194 °F |
Abrazadera de manguera y para tubos | |
De manguera y para tubos con diámetro exterior de 6,25 a 36,19 mm (0,24 a 1,42 pulgadas) | |
De 0 °C a 90 °C | |
Entre 1,34 y 1,52 cm |