Learn More
Fisherbrand™ Surtido de abrazaderas Tight-Seal™
El kit asegura que el tamaño adecuado sea siempre útil
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11764336
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Includes: Cinco abrazaderas con un intervalo de 6,25 a 40,90 mm
Descripción
Descripción
El kit asegura que el tamaño adecuado sea siempre útil
  • Con cinco de cada uno de los 13 tamaños de abrazaderas de Tight-Seal Fisherbrand
Especificaciones
Especificaciones
Abrazadera de manguera y para tubos
0,24/1,61 pulg
de - 32 °F a 194 °F
65 abrazaderas, 5 de cada de los 13 tamaños
De 0 °C a 90 °C
Entre 6,25 y 40,90 mm