missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga graduados de parte superior plana Snap-Cap™

Disponibles en versión estéril y no estéril.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12520937

Cantidad Precio
1 22.80€ / paquete de 500
10 21.10€ / paquete de 500

Stock Remoto 9
Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • Polipropileno
  • Graduados
  • En diferentes colores

Order Info

Sterile tubes are individually wrapped to maintain sterilty

Especificaciones

Especificaciones

Snap Cap with Flat Top
A presión
Color morado
40mm
25000 xG
A granel
Non-sterile
2 ml
13mm
Polipropileno
0.5 ml
Videos
Documentos