Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado con etiqueta de seguridad
Click to view available options
Capacidad:
1000 ml (32 oz)
17 oz, 500 ml
500 ml (17 oz)
Para utilizar con (aplicación):
Acetona
Agua desionizada
Agua destilada
Etanol
Isopropanol
Tolueno
Descripción
Incluye símbolos y códigos del Departamento de Transporte (DOT) y de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA). Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Fisherbrand™ también incluyen número CAS (Chemical Abstract Service, servicio de informes de productos químicos), símbolos de equipo de protección e información de los órganos afectados.
- Frascos con impresión fácil de leer
- Frasco con boca ancha de 53 mm (2 pulg) para una fácil recarga
- LDPE translúcido resistente a disolventes; el hipoclorito de sodio es de LDPE blanco para una protección de la luz de entre 230 y 450 nm; el tolueno es un frasco de LDPE rojo
- Cierres de polipropileno
- Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en HCS (norma de comunicación de peligros) 29 CFR 1910.1200
- Utilícelos únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Información de órdenes
Disponibles en cajas de seis, todos con la misma etiqueta, o en surtido de seis frascos: un frasco de 500 ml por unidad de acetona, etanol, isopropanol, metanol, tolueno y agua.
Especificaciones
Capacidad | 500 ml (17 oz) |
Material del cierre | Polypropylene |
Tamaño del tapón | 53 mm |
Tipo de tapón | Polypropylene Closure |
Dispensación a través del tapón | Yes |
Tipo de producto | Wash Bottle |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 17 oz. |
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Isopropanol |