Learn More
Fisherbrand™ Frascos de lavado con etiqueta de seguridad
Incluyen símbolos y códigos del Departamento de Transporte (DOT) y de la Asociación Nacional de Protección contra incendios (NFPA). Los frascos de lavado con etiqueta de seguridad Bel Art™ también incluyen número CAS (Chemical Abstract Service, servicio de informes de productos químicos), símbolos de equipo de protección e información de los órganos afectados para que su lugar de trabajo sea más seguro.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11502473
  • 20.90€ / paquete de 6
Stock Remoto 1
Añadir a la cesta
Puede hacer un pedido máximo de la cantidad disponible en stock. Para más información, llame al servicio de atención al cliente en el 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53mm (2") bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • Use only with solvents compatible with LDPE
Especificaciones
Especificaciones
500 ml (17 oz)
OSHA 29 CFR, parte 1910.1200
Natural
Polietileno, Polietileno
Green
Ancho
500 ml
Polypropylene
Metanol
No
53mm
Videos
Documentación