Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de boca ancha de vidrio y reutilizables
Alta resistencia al calor, productos químicos e impactos mecánicos
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.73000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496143
Cantidad Precio
1 65.99€ / paquete de 12
5 59.39€ / paquete de 12
10 52.79€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío
07-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La escala de capacidad mide el volumen aproximado
  • El área de rotulación de cerámica con acabado mate permite que se pueda escribir y borrar con facilidad
Compliance
  • Diseñado según los requisitos de la especificación E 1404, tipo I, clase 2 de ASTM™
Especificaciones
Especificaciones
Caucho
Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad
250 ml
No
25 ml
Ancho
Marcado con esmalte cerámico con acabado mate
8
77 mm
Vidrio de borosilicato
De 50 a 225 ml
13 cm
1