Learn More
Hellma Cubetas de celda semi-micro de cuarzo Suprasil™
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de semimicroceldas de cuarzo Suprasil™ de Fisherbrand™ se suministran con una tapa o un tapón de PTFE.
Marca:  Hellma 114-10-40
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008250
  • 270.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Muy resistente químicamente
  • Mantiene la forma incluso a altas temperaturas de hasta 1000 °C aproximadamente
  • Número de ventanas por cubeta: 2
Especificaciones
Especificaciones
Cuarzo
Con tapón de PTFE
46mm