Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Suprasil™ Quartz Micro Cell Cuvettes are supplied with a PTFE cover.
402.00€ - 515.00€
Especificaciones
Material Quartz
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Precio Cantidad y disponibilidad  
11784716
Ver documentos Detalles de la promoción
Hellma
104002B-10-40
Suprasil quartz windows and black quartz sidewalls Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11771784
Ver documentos Detalles de la promoción
Hellma
104-002-10-40
Suprasil quartz windows; Height: 45mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Cubeta micro Hellma
• Volumen de 0,4 a 0,7mL
• Cuarzo QS
Especificaciones
Especificaciones
Quartz