Learn More
Fisherbrand™ Recipientes graduados de polipropileno para muestras
Ideales para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras
Marca:  Fisherbrand™
80.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11964395
  • 86.05€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduados
  • Sin tapa
Información de órdenes
Los recipientes no estériles sin tapas se envasan a granel.
Especificaciones
Especificaciones
No
Polipropileno
4,5 oz
No estéril
133 mL
Certificados
Ver productos accesorios