Learn More
Fisherbrand™ Recipientes graduados de polipropileno para muestras
Ideales para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras
Marca:  Fisherbrand™
118.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11769378
  • 134.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduados
  • Sin tapa
Información de órdenes
Nota: Los recipientes estériles sin tapas se envasan a granel.
Especificaciones
Especificaciones
No
Polipropileno
4,5 oz
Estériles
133 mL
Certificados
Ver productos accesorios