Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética Octagon Spinbar™
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
- El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
2 in. | |
2 x 0.31 in. (50.8 x 8mm) | |
White | |
Alnico Magnet | |
8 mm | |
8mm | |
ISO 9001:2008 | |
Octagon |
PTFE | |
Stir Bar | |
50 | |
0.31 in. | |
0.31 in. | |
Yes | |
50.8 mm |