Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga con extremo roscado no estériles sin tapones
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
Marca: Fisherbrand™
17.10 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.68400kg
Descripción
Choose skirted- or conical-bottom style.
- Roscados para aceptar tapones de rosca de colores (se vende por separado)
- También hay disponibles tubos de fondo cónico de baja retención y siliconados
Especificaciones
18000 xG | |
Natural | |
No estéril | |
Rosca |
1,5 ml | |
Plástico | |
No | |
Con faldón |