Learn More
Fisherbrand™ Espátulas para células en forma de L Fisherbrand™
Ideal para la distribución de cultivos bacterianos
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.04040kg
Descripción
Para la distribución de cultivos bacterianos en placas de agar
- Desechable
- Superficie lisa de distribución con un ángulo ligero hacia arriba que reduce el riesgo de daños en las muestras de agar
- La forma de L permite la aplicación sobre toda la superficie de una placa de Petri o estándar
- El polipropileno azul preesterilizado elimina la necesidad de esterilizar con llama o en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Con forma de L | |
Azul | |
Polipropileno | |
Ideales para distribuir de manera uniforme cultivos bacterianos, superficie lisa de distribución con un ángulo ligero hacia arriba que reduce el riesgo de daños en las muestras de agar |
Estéril | |
Espátula para células | |
Se incluyen 10 espátulas para células por bolsa, y hay 50 bolsas por caja | |
Placa de cultivo de agar |