Learn More
Fisherbrand™ Embudos de uso general/alta resistencia
Ideales para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.26640kg
Descripción
Idóneos para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
- Construcción de polipropileno duradera con rebordes y estrías externos para evitar el bloqueo de vapor
- Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
Especificaciones
20,3 cm | |
Polipropileno | |
Sí |
500 ml | |
20,5 cm |