Learn More
Fisherbrand™ Graduated Valumetric™ Bottles without Caps
Store a variety of liquids and solids—dry powders, specimens and soil samples
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11543752
  • 140.00€ / paquete de 288
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Clear, USP Type III soda-lime glass
  • Highly visible, white screened graduations in millimeters and ounces for general mixing and measuring applications
  • Wide mouth for easy entry and retrieval during storage and packaging applications
Especificación
Especificación
2 oz., 60mL
Clear
288/PK.
38-400
Screw
60mL
Soda Lime Glass
No
Wide
Videos
Documentación