Learn More
Fisherbrand™ Frascos graduados Valumetric™ con tapones con revestimiento de polivinilo
Almacene una gran variedad de líquidos y sólidos: muestras, polvos secos y muestras de suelo—
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 28.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819781
  • 207.00€ / paquete de 288
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Clear, USP Type III soda-lime glass for easy viewing of contents
  • Printed graduations show milliliters and fluid ounces
  • Wide mouth for easy filling
Especificación
Especificación
60 ml (2 oz)
PTFE
Transparente
288/Cs.
38-400
83mm
Ancho
60 ml
Poly/Vinyl
Soda Lime Glass
288/paq.
Blanco
42mm
Polyvinyl
Tapón de rosca
Videos